Documentos clave
SAB5700571
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PDGFRB-Y771 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CD140B, IBGC4, IMF1, JTK12, KOGS, PDGF Receptor beta, PDGFR, PDGFR beta, PDGFR-1, PDGFR1, PDGFRB, PENTT
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 8,380.00
MXP 8,380.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 8,380.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,380.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
124
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
0.49mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr771)
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer (PDGFB or PDGFD) or a heterodimer (PDGFA and PDGFB). This gene is essential for normal development of the cardiovascular system and aids in rearrangement of the actin cytoskeleton. This gene is flanked on chromosome 5 by the genes for granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and macrophage-colony stimulating factor receptor; all three genes may be implicated in the 5-q syndrome. A translocation between chromosomes 5 and 12, that fuses this gene to that of the ETV6 gene, results in chronic myeloproliferative disorder with eosinophilia.
Inmunógeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y771 of human PDGFRB.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)