Documentos clave
SAB5700531
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CREB1-S129 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CREB, CREB-1, CREB1
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 6,285.00
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 6,285.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25
35
36
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1.15 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer129)
Información sobre el gen
human ... CREB1(1385)
Descripción general
This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in several transcript variants encoding different isoforms.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S129 of human CREB1
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)