Documentos clave
SAB5700512
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TP53BP1-T543 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
53BP1, TDRD30, TP53, TP53BP1, p202, p53BP1
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 6,285.00
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 6,285.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
213
214
reactividad de especies
human
concentración
1.07 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr543)
Información sobre el gen
human ... TP53BP1(7158)
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around T543 of human TP53BP1 (NP_001135451.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)