Documentos clave
SAB5700435
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRF3-S396 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
IIAE7, IRF3
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 9,142.00
MXP 9,142.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 9,142.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
MXP 9,142.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
12
16
33
47
49
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.69 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer396)
Información sobre el gen
human ... IRF3(3661)
Descripción general
This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. The encoded protein is found in an inactive cytoplasmic form that upon serine/threonine phosphorylation forms a complex with CREBBP. This complex translocates to the nucleus and activates the transcription of interferons alpha and beta, as well as other interferon-induced genes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S396 of human IRF3
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)