Documentos clave
SAB5700339
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STMN1-S16 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
C1orf215, LAP18, Lag, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1, stathmin
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 6,285.00
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 6,285.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17
19
reactividad de especies
mouse, human
concentración
0.85 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer16)
Información sobre el gen
human ... STMN1(3925)
Descripción general
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S16 of human STMN1 (NP_001138926.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)