Documentos clave
SAB5700302
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jun-T239 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AP-1, AP1, JUN, c, c-Jun
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 6,285.00
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 6,285.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 6,285.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
35
reactividad de especies
human
concentración
1.31 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr239)
Información sobre el gen
human ... JUN(3725)
Descripción general
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around T239 of human Jun (NP_002219.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)