Documentos clave
SAB5700031
Sigma-Aldrich
Anti-GDF15 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
GDF-15, GDF15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 9,142.00
MXP 9,142.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 9,142.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 9,142.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
34
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
0.81 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GDF15(9518)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) family. The protein is expressed in a broad range of cell types, acts as a pleiotropic cytokine and is involved in the stress reponse program of cells after cellular injury. Increased protein levels are associated with disease states such as tissue hypoxia, inflammation, acute injury and oxidative stress.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-308 of human GDF15 (NP_004855.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)