SAB5300393
Anti-C-RAF antibody
mouse monoclonal, 4G4
Sinónimos:
CRAF, NS5, Raf-1, c-Raf
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-RAF1 antibody produced in mouse, clone 4G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
73 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RAF1(5894)
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against RAF1
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)