Documentos clave
SAB5202500
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-7-Ketocholesterol-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 7E1
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 5,389.00
MXP 5,389.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 5,389.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
MXP 5,389.00
Check Cart for Availability
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
Synthetic 7-Ketocholesterol conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)