Documentos clave
SAB5202000
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-REEP1-PE/Atto 594 antibody produced in mouse
clone S345-51
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
conjugado
PE/Atto 594 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S345-51, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
22 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Reep1(52250)
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 111-201 of mouse REEP1
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)