Documentos clave
SAB5201727
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hsf1 - Biotin antibody produced in rat
clone 4B4, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HSTF1
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 9,362.00
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 9,362.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 85 kDa
reactividad de especies
monkey, rat, guinea pig, bovine, mouse, hamster, human, rabbit
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hsf1(15499)
Inmunógeno
Purified recombinant mouse HSF1 protein, epitope mapping to amino acids 425-439
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)