SAB5201561
Monoclonal Anti-Fig4/Sac3 - Atto 680 antibody produced in mouse
clone S202-7, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- 5-bisphosphate 5-phosphatase, Anti-KIAA0274, Anti-Polyphosphoinositide phosphatase, Anti-SAC3
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 680 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S202-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Fig4(103199)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)