Documentos clave
SAB5201450
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nrcam - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S364-51, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- Bravo, Anti- Ng CAM related, Anti-KIAA0343, Anti-MGC138845
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 9,362.00
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 9,362.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 594 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S364-51, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 160 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nrcam(319504)
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 30-845 (extracellular domain) of mouse NrCAM. Rat: 96% identity (795/822 amino acids identical). Human: 91% identity (753/822 amino acids identical) ~50% identity with Neurofascin.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)