Documentos clave
SAB5200994
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Glun2A/Nr2A - Rpe antibody produced in mouse
clone S327A-38, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-GRIN2A, Anti-HNR2A, Anti-NMDA 2A
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 9,362.00
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 9,362.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 9,362.00
Check Cart for Availability
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S327A-38, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 170 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 75-325 (extracellular N-terminus) of rat GluN2A/NR2A
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)