SAB5200478
Monoclonal Anti-Eaac1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S180-41, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-EAAT3, Anti-Slc1a1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Atto 594 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S180-41, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 60 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC1A1(6505)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)