SAB5200214
Monoclonal Anti-Hsp70 - Apc antibody produced in rat
clone 7FB, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Dm-hsp70, Anti-Hsp70Bb, Anti-dHsp70
About This Item
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7FB, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 70 kDa
reactividad de especies
Drosophila
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Drosophila melanogaster ... Hsp70Bb(48582)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)