SAB5200148
Monoclonal Anti-Alginate - RPE antibody produced in mouse
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
Seleccione un Tamaño
MXP 9,362.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,362.00
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B10-1C5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
wide range
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)