SAB5200108
Anti-SLC14A2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Slc14a2, Anti-UT-A1
Seleccione un Tamaño
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 127 kDa
antigen predicted mol wt 97 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Slc14a2(54302)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)