Documentos clave
SAB5200069
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASK antibody produced in mouse
clone S56A-50, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CASK. S56A-50
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S56A-50, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 100 kDa
reactividad de especies
Xenopus, mouse, rat, zebrafish, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Cask(29647)
Especificidad
Detects ~100 kDa.
Inmunógeno
Fusion protein amino acids 318-415 of rat CASK/Lin2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)