Documentos clave
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 8,204.00
MXP 8,204.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 8,204.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,204.00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S19-36, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 60 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
Especificidad
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
Inmunógeno
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)