SAB5200042
Monoclonal Anti-SHANK1 antibody produced in mouse
clone S22-21, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-SHANK1, S22-21, Anti-Shank1, Anti-Shank1a, Anti-Spank1, Anti-Sstrip
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S22-21, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 190-220 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Shank1(78957)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)