SAB5200035
Monoclonal Anti-HCN4 antibody produced in mouse
clone S114-10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-HCN4, S141-10, Anti-hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated potassium channel 4
Seleccione un Tamaño
MXP 11,584.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 11,584.00
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S114-10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 130 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... HCN4(59266)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)