Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~12 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.07 mg/mL
técnicas
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Forma física
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
Información legal
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)