SAB4702064
Monoclonal Anti-CD138 PerCP produced in mouse
Sinónimos:
SDC, SYND1, syndecan 1
About This Item
conjugado
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex conjugate
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MI15, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, ( Human), ( Non-human primates)
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDC1(6382)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)