Documentos clave
SAB4700908
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD116 antibody produced in mouse
clone 4H1
Sinónimos:
CSF2R, CSF2RA, GMCSFR, GMR, SMDP4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
El producto SAB4700908 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_000758
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSF2RA(1438)
Categorías relacionadas
Descripción general
The mouse monoclonal antibody 4H1 recognizes human CD116, the GM-CSF receptor alpha subunit (approx. 80 kDa) expressed e.g. by neutrophils, eosinophils, monocytes and macrophages.
Inmunógeno
CD116-transfected COS cells
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)