SAB4700884
Monoclonal Anti-CD45R antibody produced in rat
clone RA3-6B2
Sinónimos:
PTPRCR, T200R
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RA3-6B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
cat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de acceso
NM_001111316.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ptprc(19264)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)