Documentos clave
SAB4700861
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL2 antibody produced in mouse
clone Bcl-2/100
Sinónimos:
Bcl-2, PPP1R50
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Bcl-2/100, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de acceso
P10415
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL2(596)
Descripción general
The mouse monoclonal antibody Bcl-2/100 recognizes Bcl2, a 26 kDa protooncogen with anti-apoptotic effect, expressed in outer mitochondrial membrane, endoplasmic reticulum and nuclear envelope.
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to the amino acids 41-54 of human Bcl2
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)