Documentos clave
SAB4700840
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SHIP1 antibody produced in mouse
clone SHIP-01
Sinónimos:
INPP5D, IP5PD, IPP5PD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB4700840 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SHIP-01, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
Q92835
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ship1(3635)
Descripción general
The antibody SHIP-01 reacts with SHIP-1, a phosphoinositide phosphatase largely confined to hematopoietic cells. Multiple forms of SHIP-1 have been reported with molecular weights of 110, 125, 130, 135 and 145 kDa.
Inmunógeno
Peptide coresponding to a sequence within N-terminal domain of Human SHIP-1.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)