SAB4700829
Monoclonal Anti-SLP76 antibody produced in mouse
clone SLP-76/03
Sinónimos:
LCP2, SLP-76
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SLP-76/03, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
pig, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
Q13094
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Lcp2(3937)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)