SAB4700562
Monoclonal Anti-Cd86-FITC antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GL-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
mouse ... Cd86(12524)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)