Documentos clave
SAB4700337
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD50-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-171, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ICAM3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB4700337 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MEM-171, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ICAM3(3385)
Descripción general
The antibody MEM-171 recognizes an epitope in the D2 domain of CD50 (ICAM-3), a 120-130 kDa type I membrane protein (immunoglobulin supergene family) expressed on leukocytes, endothelial cells and Langerhans cells; it is negative on platelets and erythrocytes.
Inmunógeno
Human granulocytes
Aplicación
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:500. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)