SAB4600200
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 680 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
MXP 2,171.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 2,171.00
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
CF™ 680 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rabbit
concentración
~2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencia
λex 681 nm; λem 698 nm
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)