SAB4502904
Anti-Synapsin1, antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
Seleccione un Tamaño
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 74 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYN1(6853)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 576-625
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)