SAB4502779
Anti-ES8L2, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
EPS8-like protein 2, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 2
Seleccione un Tamaño
MXP 7,922.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,922.00
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 80 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPS8L2(64787)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 1-50
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)