Documentos clave
SAB4502478
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
PGD receptor, PTGDR, Prostaglandin D2 receptor, Prostanoid DP receptor
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,562.00
MXP 10,562.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,562.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,562.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 40 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTGDR(5729)
Descripción general
Anti-PTGDR Antibody detects endogenous levels of total PTGDR protein.
Inmunógeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PTGDR.
Immunogen Range: 263-312
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)