SAB4502395
Anti-P97 MAPK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
ERK-3, ERK3, Extracellular signal- regulated kinase 3, MAP kinase isoform p97, MAPK6
Seleccione un Tamaño
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 82 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK6(5597)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 155-204
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)