SAB4502030
Anti-NPY5R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
NPY-Y5 receptor, NPY5-R, NPYY5, Neuropeptide Y receptor type 5, Y5 receptor
Seleccione un Tamaño
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPY5R(4889)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 221-270
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)