SAB4502001
Anti-NFYA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CAAT-box DNA-binding protein subunit A, NF-YA, Nuclear transcription factor Y subunit α, Nuclear transcription factor Y subunit A
Seleccione un Tamaño
MXP 7,922.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,922.00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFYA(4800)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 261-310
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)