SAB4501589
Anti-Integrin beta 5 (ITGB5) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
β-5, INTEGRIN, ITGB5
Seleccione un Tamaño
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,562.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Nombre del producto
Anti-Integrin β5 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 88 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB5(3693)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 721-770
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)