SAB4500018
Anti-MED18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Mediator complex subunit 18, Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 18, p28b
Seleccione un Tamaño
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,922.00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 23 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MED18(54797)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 70-119
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)