SAB4301584
Anti-TMEM123
affinity isolated antibody
Sinónimos:
KCT3, PORIMIN, PORMIN
Seleccione un Tamaño
MXP 7,614.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 7,614.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
nº de acceso
BC032296
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TMEM123(114908)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)