Documentos clave
SAB4300716
Sigma-Aldrich
Anti-LAIR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CD306, leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 5,711.00
MXP 5,711.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 5,711.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 5,711.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
16 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
0.4 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:25- 1:100
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
isotipo
IgG
nº de acceso
NP_002279.2
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LAIR2(3904)
Especificidad
The antibody detects endogenous level of total LAIR2 protein.
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to a region derived from 140-152 amino acids of Human leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 2
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.4mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, 0.05% sodium azide and 50% glycerol.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)