Documentos clave
SAB4300703
Sigma-Aldrich
Anti-Neuroserpin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PI12, Anti-SERPINI1
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 8,000.00
MXP 8,000.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 8,000.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,000.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~55 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(T-S-G-H-D)
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The antibody detects endogenous level of total Neuroserpin protein.
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 402-406 (T-S-G-H-D), according to the protein NP_001116224.1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
Serine protease inhibitor that inhibits plasminogen activators and plasmin but not thrombin. May be involved in the formation or reorganization of synaptic connections as well as for synaptic plasticity in the adult nervous system. May protect neurons from cell damage by tissue-type plasminogen activator.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)