SAB4300594
Anti-CCNB1 (Ab-147) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CCNB antibody produced in rabbit, Anti-cyclin B1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
MXP 9,206.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,206.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~60 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(A-F-S-D-V)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCNB1(891)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)