SAB4300550
Anti-IKBKB (Ab-199) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FLJ40509 antibody produced in rabbit, Anti-IKK-beta antibody produced in rabbit, Anti-IKK2 antibody produced in rabbit, Anti-IKKB antibody produced in rabbit, Anti-inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
MXP 9,206.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 9,206.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~87 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(Q-K-Y-T-V)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKBKB(3551)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)