SAB4300272
Anti-phospho-PLCG2 (pTyr1217) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific) antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
MXP 8,000.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 8,000.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~150 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(F-L-YP-D-T)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1217)
Información sobre el gen
human ... PLCG2(5336)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)