SAB4200827
Anti- Staphylococcal alpha-Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Alpha-hemolysin (hly)
About This Item
Productos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
descripción
Research area: Microbiome
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~33 kDa
reactividad de especies
Staphylococcus aureus (alpha-Toxin (a-Hemolysin) )
concentración
~4 mg/mL
técnicas
direct ELISA: 1:2,000-1:4,000 using 1 μg/mL Staphylococcal alpha-Toxin (a-Hemolysin) for coating.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_01121(3920722)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Implicaciones diagnósticas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)