SAB4200796
Anti- Bovine IgG-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone BG-18, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Bovine immunoglobulin G
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BG-18, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
bovine
concentración
~2 mg/mL
técnicas
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Immunoglobulin G (IgG) contributes to 10–20% of plasma protein and is regarded as one of the most predominant serum protein. It consists of four subclasses: IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. The IgG structure possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50 kDa and 25 kDa, respectively.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)