SAB4200625
Anti-Methyl-Histone H3 (Me-Lys9)(H3K9me1) antibody, Mouse monoclonal
clone 7E7-H12, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
9430068D06RIK, H3.3A, H3.3B, H3F3, H3F3A, H3F3A/H3F3B, H3F3B, HISTONE 3B, LOC100045490, RP11−396C23.1, wu:fb58e10, zgc:56193, zgc:86731
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E7-H12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~17 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
monomethylation (Lys9)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)