Documentos clave
SAB4100457
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIPEP antibody produced in mouse
clone MIPEP-A394, culture supernatant
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MIPEP-A394, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 80.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... MIPEP(4285)
Inmunógeno
MIPEP purified recombinant protein
Forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)